Learn More
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol |
| Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 192.14 |
| Reinheit (%) | 97% |