Learn More
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405617 250 mg 250 Milligramm
15495607 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32848.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-56-4
Summenformel C8H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.137
MDL-Nummer MFCD09025418
InChI-Schlüssel DFOFNISQFZKBEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl-phenol, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl anisole, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride, 3-methoxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-methoxy-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 22571708
IUPAC-Name 3-methoxy-5-(trifluormethyl)phenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 250 mg
Formelmasse 192.14
Reinheit (%) 97%