Learn More
3-Methoxy-5-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470146 250 mg 250 Milligramm
15460146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52847.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzolboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 0.42 g/l bei 25 °C.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871332-97-7
Summenformel C8H8BF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 219.95
MDL-Nummer MFCD08056362
InChI-Schlüssel GKEMDZIGTOAZRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 5-methoxy-3-trifluoromethylbenzeneboronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzeneboronicacid, 3-methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl, acmc-209qhq
PubChem CID 44717590
IUPAC-Name [3-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water 0.42g/L @ 25°C.
Formelmasse 219.95
Reinheit (%) 98%