missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Methoxy-5'-(Trifluormethyl)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15438055
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
916421-06-2
C10H9F3O2
218.175
MFCD09025417
CHTIJVBYTQACDL-UHFFFAOYSA-N
3'-methoxy-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethylphenyl ethanone, 1-acetyl-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, ethanone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl
19702336
1-[3-Methoxy-5-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OC)C(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
916421-06-2
C10H9F3O2
218.175
MFCD09025417
CHTIJVBYTQACDL-UHFFFAOYSA-N
3'-methoxy-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethylphenyl ethanone, 1-acetyl-5-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, ethanone, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl
19702336
1-[3-Methoxy-5-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)OC)C(F)(F)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
3′-Methoxy-5′-(trifluoromethyl)acetophenon, wird als pharmazeutisches und agrochemisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formelmasse 218.17
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'