Learn More
3-Methoxy-4-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486136 25 g 25 Gramm
11466136 1 g 1 Gramm
11476136 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22982.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7151-68-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7151-68-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00002566
InChI-Schlüssel CEAVPXDEPGAVDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl, 3-methoxy-4-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl benzoic acid, 3-methoxy-p-toluic acid; 4-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-4-methylbenzoicacid, pubchem2672, 5-carboxy-2-methylanisole, acmc-209oj0
PubChem CID 81579
IUPAC-Name 3-Methoxy-4-Methylbenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC=C1C)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 25 g
Beilstein 1938389
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%