Learn More
3-Methoxy-4-Methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30134615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134615 1 g 1 Gramm
30133855 5 g 5 Gramm
30004099 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3324101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16452-01-0
Summenformel C8 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 137.179
Synonym 3-Methoxy-4-methylbenzenamine, (3-Methoxy-4-methylphenyl)amine, 2-Methoxy-4-aminotoluene, 3-Methoxy-4-toluidine, 3-Methoxy-p-toluidine, 4-Amino-2-methoxytoluene, 4-Methyl-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-methylanisole
IUPAC-Name 3-Methoxy-4-Methyl-Anilin
SMILES COc1cc(N)ccc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-4-methylaniline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formelmasse 137.0841