Learn More
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352817
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352817 500 mL 500 Milliliter
11342817 100 mL 100 Milliliter
11362817 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15953.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol is a solvent that compares favorably with its isomer ethylene glycol monobutyl ether. It is employed as raw material for the production of industrial detergents. It is also used as solvent for paints, inks, and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-3-Methyl-1-Butanol ist ein Lösungsmittel, das mit seinem Isomer Ethylenglykolmonobutylether vergleichbar ist. Es wird als Rohstoff für die Herstellung von Industriewaschmitteln eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel für Farben, Farben und Duftstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56539-66-3
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00044771
InChI-Schlüssel MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
IUPAC-Name 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Dichte 0.926
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.428
Menge 500 mL
Beilstein 1732882
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol