Learn More
3-Methoxy-2-Nitropyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416537 100 g 100 Gramm
15406537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33676.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20265-37-6
Summenformel C6H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.125
MDL-Nummer MFCD00222276
InChI-Schlüssel LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
PubChem CID 556063
IUPAC-Name 3-Methoxy-2-Nitropyridin
SMILES COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-nitropyridine
Schmelzpunkt 73°C to 76°C
Menge 100 g
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 98%