Learn More
3-Methoxy-2-Methylpyridin, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15296038
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
26395-26-6
C7H9NO
123.16
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
3015270
3-Methoxy-2-Methylpyridin
CC1=C(C=CC=N1)OC
26395-26-6
C7H9NO
123.16
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
3015270
3-Methoxy-2-Methylpyridin
CC1=C(C=CC=N1)OC
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-methylpyridine
Siedepunkt 170.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 61°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxy-2-methylpyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.