Learn More
3-Methoxy-2-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30477155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477155 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3298531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 55289-06-0
Summenformel C9H10O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1C
IUPAC-Name 3-Methoxy-2-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063