Learn More
3-Methoxy-1,2-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 17928314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17928314 1 g 1 Gramm
17989064 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17928314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2665401G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-39-2
Summenformel C4 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Synonym 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
IUPAC-Name 3-Methoxypropan-1,2-Diol
SMILES COCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-1,2-propanediol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Formelmasse 106.063