Learn More
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can improve the properties of the mineral-filled elastomer, including modulus, tensile and tear strength, heat buildup, abrasion resistance, resilience. It can be used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding. Mineral-reinforced rubbers such as shoe soles, rollers, wheels, white sidewalls, wire and cable insulation are the common case (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, could be used in. It also finds it uses as an intermediate, in polymer and tire manufacture, and as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es kann die Eigenschaften des mineralgefüllten Elastomers verbessern, einschließlich Moduln, Zug- und Reißfestigkeit, Wärmeentwicklung, Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit. Es kann als Vorbehandlung für Mineralien verwendet oder zum Zeitpunkt der Compoundierung hinzugefügt werden. Mineralverstärkte Gummis wie Schuhsohlen, Rollen, Räder, weiße Seitenwände, Draht- und Kabelisolierung sind gängige Einsatzbereiche, in denen (3-Mercaptopropyl)triethoxysilan verwendet werden können. Es wird auch als Zwischenprodukt, in der Polymer- und Reifenherstellung und als Laborreagenz verwendet.
Löslichkeit
Hydrolysiert langsam in Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 210°C |
| Chemischer Name oder Material | (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH |
| Beilstein | 2039575 |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes slowly in water. |
| Formelmasse | 238.42 |
| Reinheit (%) | 94% |
| Geruch | Unpleasant |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane