Learn More
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324598
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324598 50 mL 50 Milliliter
11344598 10 mL 10 Milliliter
11354598 250 mL 250 Milliliter
11334598 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11324598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042426.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31001-77-1 | C6H16O2SSi | 180.337 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31001-77-1
Summenformel C6H16O2SSi
Molekulargewicht (g/mol) 180.337
MDL-Nummer MFCD00053923
InChI-Schlüssel IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
PubChem CID 2759524
IUPAC-Name 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propan-1-thiol
SMILES CO[Si](C)(CCCS)OC
Spezifikation
Siedepunkt 96°C (30mmHg)
Chemischer Name oder Material (3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)2CH3
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 180.34
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.45
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.000 g/mL