Learn More
3-Mercapto-3-methyl-1-Hexanol, TRC
Artikelnummer. 30476711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476711 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25759550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307964-23-4
Summenformel C7H16OS
Molekulargewicht (g/mol) 148.27
Synonym 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
IUPAC-Name 3-Methyl-3-Sulfanylhexan-1-ol
SMILES CCCC(C)(S)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Formelmasse 148.0922