Learn More
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30474547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474547 50 mg 50 Milligramm
30467040 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30474547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25758350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34300-94-2
Summenformel C5H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 120.21
Synonym 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
IUPAC-Name 3-Methyl-3-Sulfanylbutan-1-ol
SMILES CC(C)(S)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 120.0609