Learn More
3-Mercapto-2-pentanon, TRC
Artikelnummer. 30479511
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479511 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM257098500MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-2-pentanone
CAS 67633-97-0
Summenformel C5H10OS
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C(=O)C)S
IUPAC-Name 3-Sulfanylpentan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 118.2
Formelmasse 118.0452