Learn More
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13408338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13408338 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10204890 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10511181 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408338 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 125525000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-27-5 , 7732-18-5
Summenformel C3H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 108.16
MDL-Nummer MFCD00004879
InChI-Schlüssel PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropan-1,2-Diol
SMILES OCC(O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS Min. % 88.0, 8.0
CAS Max. % 92.0, 12.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 118.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.5073
Menge 500 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) ≥88%
Physikalische Form Viskose Lösung