Learn More
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10204890
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10204890
Marke: Thermo Scientific Acros 125520250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-27-5, 7732-18-5
Summenformel C3H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 108.16
MDL-Nummer MFCD00004879
InChI-Schlüssel PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropan-1,2-Diol
SMILES OCC(O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1, 2-propanediol
CAS Min. % 88.0, 8.0
CAS Max. % 92.0, 12.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2300g/mL
Siedepunkt 118.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.5073
Menge 25 mL
Beilstein 01,519
Merck Index 15,9488
Relative Dichte 1.23
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in ether
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) ≥88%
Physikalische Form Viskose Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer125525000,125521000,125520250
ChargennummerA0456342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Artikelnummer125525000,125521000,125520250
ChargennummerA0449812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Artikelnummer125525000,125521000,125520250
ChargennummerA0399047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer125525000,125521000,125520250
ChargennummerA0400066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer125525000,125521000,125520250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Mercapto-1,2-propanediol
Name des Produkts
3-Mercapto-1,2-propandiol, 90 wt% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >