Learn More
3-Mercapto-1,2-propandiol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11325249
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11325249 250 g 250 Gramm
11315249 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11325249 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18948.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 96-27-5 | C3H8O2S | 108.16 g/mol
It generally used as a size-regulating capping agent for nanocrystals. 1-Thioglycerol is also used in bacteriology experiments to induce the synthesis of porphyrin compounds in aerobically growing Escherichia coli. Also used to study the pH-sensitive photoluminescence of aqueous thiol-capped CdTe nanocrystals. 1-Thioglycerol is used to develop and test thiol functionalized copolymers. 1-Thioglycerol is used as a post-modification agent in the generation of non-standard peptide foldamers.Potential substitute for 2-mercaptoethanol, probe for the study of lymphocyte activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird im Allgemeinen als größenregulierendes Verschlussmittel für Nanokristalle verwendet. 1-Thioglycerol wird auch in bakteriologischen Experimenten verwendet, um die Synthese von Porphyrinverbindungen in aerobisch wachsenden Escherichia coli zu induzieren. Wird auch zur Untersuchung der pH-empfindlichen Photolumineszenz wässriger Thiol-gedeckelter CdTe-Nanokristalle verwendet. 1-Thioglycerol wird zur Entwicklung und zum Testen von Thiol-funktionalisierten Copolymeren verwendet. 1-Thioglycerol wird als Nachmodifikationsmittel bei der Erzeugung von nicht standardmäßigen Peptidfoldamern verwendet. Potenzieller Ersatz für 2-Mercaptoethanol, Sonde für die Untersuchung der Lymphozytaktivierung.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Benzol. Löslich in Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit und Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-27-5
Summenformel C3H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 108.16
MDL-Nummer MFCD00004879
InChI-Schlüssel PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC-Name 3-Sulfanylpropan-1,2-Diol
SMILES OCC(O)CS
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1,2-propanediol
Dichte 1.247
Siedepunkt 117°C to 119°C (5 mmHg)
Flammpunkt 149°C (300°F)
Strukturformel HOCH2CH(OH)CH2SH
Brechungsindex 1.511
Menge 250 g
Beilstein 1732046
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9335
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water and benzene. Soluble in acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 108.16
Reinheit (%) ≥90%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Mercapto-1,2-propanediol
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.