Learn More
3-Mercapto-1,2,4-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424474 100 g 100 Gramm
11404474 5 g 5 Gramm
11414474 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13120.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3179-31-5 | C2H3N3S | 101.13 g/mol
3-Mercapto-1,2,4-triazole was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Mercapto-1,2,4-Triazol wurde in einer Studie verwendet, um eine oberflächenverbesserte Raman-Streuung-basierte Sonde für den schnellen und genauen Nachweis von DNA-Markern zu entwickeln.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3179-31-5
Summenformel C2H3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 101.13
MDL-Nummer MFCD00005229
InChI-Schlüssel AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-3-thiol, mercaptotriazole, 4h-1,2,4-triazole-3-thiol, s-triazole-3-thiol, 3-mercapto-1h-1,2,4-triazole, 1,2,4-triazole-5-thiol, 1,3,4-triazine-2-thiol, 1,3,4-triazole-2-thiol
PubChem CID 2723802
SMILES S=C1NNC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Mercapto-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 217°C to 224°C
Menge 100 g
Beilstein 107731
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-thion
Formelmasse 101.13
Reinheit (%) 98%