Learn More
3-Maleimidopropionic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Maleimidopropionic Acid |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO4/c9-5-1-2-6(10)8(5)4-3-7(11)12/h1-2H,3-4H2,(H,11,12) |
| Formelmasse | 169.0375 |