Learn More
3-Isoniazid, TRC
Artikelnummer. 17901345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17901345 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17901345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8214601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-53-7
Summenformel C6H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Synonym Nicotinic Acid Hydrazide, Nicotinohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, 3-Pyridinecarbohydrazide, 3-Pyridinecarboxylic Hydrazide, 3-Pyridoylhydrazine;
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbohydrazid
SMILES C(C=1C=CC=NC1)(=O)NN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isoniazid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Formelmasse 137.0589