Learn More
(3-Isocyanatopropyl)Triethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485333 25 g 25 Gramm
11475333 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12890.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24801-88-5 | C10H21NO4Si | 247.366 g/mol
It finds its application as a component in hybrid organic/inorganic urethanes. It is also used in the synthesis of a polymer surface containing covalently attached triethoxysilane functionality: adhesion to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet Anwendung als Komponente in hybriden organischen/anorganischen Urethanen. Es wird auch bei der Synthese einer Polymeroberfläche verwendet, die durch kovalente Bindung angehängte Triethoxysilan-Funktionalität enthält: Adhäsion an Glas.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Alkoholen, Aminen, Oxidationsmitteln und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24801-88-5
Summenformel C10H21NO4Si
Molekulargewicht (g/mol) 247.366
MDL-Nummer MFCD00051459
InChI-Schlüssel FRGPKMWIYVTFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isocyanatopropyltriethoxysilane, triethoxy 3-isocyanatopropyl silane, 3-isocyanatopropyl triethoxysilane, isocyanatopropyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propyl isocyanate, silane, triethoxy 3-isocyanatopropyl, unii-9br6002p6e, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propylester, isocyanic acid, 3-triethoxysilyl propyl ester, icptes
PubChem CID 90613
IUPAC-Name Triethoxy(3-isocyanatpropyl)silan
SMILES CCO[Si](CCCN=C=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 238°C
Chemischer Name oder Material (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane
Menge 25 g
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.421
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.99
Strukturformel (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NCO
UN-Nummer UN2927
Beilstein 4404652
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
Formelmasse 247.37
Reinheit (%) 95%