Learn More
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10109729 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10109729 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00326DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 874832-10-7
Summenformel C8H5F3N2O
Menge 1 g
Synonym 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-isocyanato-2-methyl-6-trifluoromethyl, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridin-3-isocyanate
InChI-Schlüssel BRXUOLWIERBAPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)C(F)(F)F)N=C=O
IUPAC-Name 3-Isocyanato-2-Methyl-6-(Trifluoromethyl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 202.136
PubChem CID 45594323
Formelmasse 202.13