Learn More
3-Isochromanon, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Isochromanone |
| Schmelzpunkt | 83.0°C to 86.0°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 17, V,10, 19 |
| Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol |
| Formelmasse | 148.16 |