Learn More
3-Isobutyl-1-methylxanthin, TRC
Artikelnummer. 30394836
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394836 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394836 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7850005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS 28822-58-4
Summenformel C10 H14 N4 O2
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-Methylpropyl)-7H-Purin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.1117