Learn More
3-Isobutyl-1-Mmethylxanthin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495222 250 mg 250 Milligramm
11485222 100 mg 100 Milligramm
11405232 1 g 1 Gramm
11415232 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11495222 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02195262.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.70 CHF
    84.46 CHF / 250 Milligramm
    Sparen 4.24 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bekannt als IBMX. 3-Isobutyl-1-methylxanthin, MP Biomedicals, ist ein potenter, unspezifischer Inhibitor von cAMP- und cGMP-Phosphodiesterasen und deutlich wirksamer als Theophyllin. Diese Hemmung aktiviert PKA, was zu einer verringerten Proliferation füh
A non-specific inhibitor of adenosine 3',5'-cyclic monophosphate phosphodiesterase (cAMP PDE)4, significantly more effective than theophylline. Also inhibits cGMP phosphodiesterases. IBMX inhibits cyclic nucleotide PDE with subsequent inhibition of cyclic nucleotide hydrolysis, resulting in accumulation of cyclic AMP and guanosine 3',5'-cyclic monophosphate.
  • Inhibits phenylephrine-induced release of 5-hydroxytryptamine from neuroendocrine epithelial cells of the airway mucosa (IC50: 1.3μM)
  • Serves as an adenosine receptor antagonist
  • Inhibits ion channels in the neuromuscular junction, GH3 cells, and vascular smooth muscle cells
  • Induces calcium release from intracellular stores in sensory neurons
  • Inhibits the growth of carcinoma cells both in vivo and in vitro in mice
Chemische Identifikatoren
CAS 28822-58-4
Summenformel C10H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
MDL-Nummer MFCD00005584
InChI-Schlüssel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-methylpropyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 195 °C bis 202 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 222.25
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Isobutyl-1-methylxanthine