Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Isobutyl-1-methylxanthin, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10257553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10257553
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28822-58-4 | C10H14N4O2 | 222.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28822-58-4
Summenformel C10H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.25
MDL-Nummer MFCD00005584
InChI-Schlüssel APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isobutyl-1-methylxanthine, ibmx, isobutylmethylxanthine, 1-methyl-3-isobutylxanthine, methylisobutylxanthine, 3-isobutyl-1-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, xanthine, 3-isobutyl-1-methyl, 3-isobutyl-1-methyxanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl-3-2-methylpropyl, methyl-isobutylxanthine
PubChem CID 3758
ChEBI CHEBI:43253
SMILES CC(C)CN1C2=C(NC=N2)C(=O)N(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Isobutyl-1-methylxanthine
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200.0°C to 203.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, IV, 2350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol
IUPAC-Name 1-Methyl-3-(2-Methylpropyl)-7H-Purin-2,6-Dion
Formelmasse 222.25
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Fluffiges Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /