Learn More
3-Iodtoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081151
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11494443
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10999.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 625-95-6 | C7H7I | 218.037 g/mol
3-Iodotoluene was used in the preparartion of indene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodtoluol wurde bei der Präparation von Indenderivaten verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Benzol, Alkohol und Ether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-95-6
Summenformel C7H7I
Molekulargewicht (g/mol) 218.037
MDL-Nummer MFCD00001050
InChI-Schlüssel VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodotoluene, m-iodotoluene, benzene, 1-iodo-3-methyl, m-tolyl iodide, m-methyliodobenzene, toluene, m-iodo, 3-methylphenyl iodide, unii-2h574ir35g, 1-iodo-3-methyl-benzene, m-iodo-toluen
PubChem CID 12268
IUPAC-Name 1-iod-3-methylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodotoluene
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.698
Siedepunkt 80°C to 82°C (10 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.604
Menge 50 g
Beilstein 1903634
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in benzene,alcohol and ether.
Formelmasse 218.04
Reinheit (%) 99%