Learn More
3-Iodothyronamine Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodothyronamine Hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 2.5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14INO2.ClH/c15-13-9-10(7-8-16)1-6-14(13)18-12-4-2-11(17)3-5-12;/h1-6,9,17H,7-8,16H2;1H |
| Formelmasse | 390.9836 |
| Reinheit (%) | >95% |