Learn More
3-Iodpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodopyridine |
| Schmelzpunkt | 53°C to 56°C |
| Siedepunkt | 90°C to 92°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | 106°C (222°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 106059 |
| Formelmasse | 205 |
| Reinheit (%) | 99% |