Learn More
3-Iodprop-1-en, TRC
Artikelnummer. 30396753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396753 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI1192301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoprop-1-ene
CAS 556-56-9
Summenformel C3H5I
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H5I/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
SMILES ICC=C
IUPAC-Name 3-iodoprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 167.98
Formelmasse 167.9436