Learn More
3-Iodphthalsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodophthalic acid |
| CAS | 6937-34-4 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Summenformel | C8H5IO4 |
| Strukturformel | IC6H3(CO2H)2 |
| MDL-Nummer | MFCD00275568 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 3-iodobenzene-1,2-dicarboxylic acid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 3-iodo, maybridge1_008994, 3-iodo-phthalic acid, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 3-iodo |
| Show More |