Learn More
3-Iodophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388146 5 g -
11378146 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15118.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130723-54-5 | C8H6IN | 243.05 g/mol
3-Iodophenylacetonitrile is a important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodophenylacetonitril ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird in der Agrochemie, in der Pharmazie und in Färbemitteln verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130723-54-5
Summenformel C8H6IN
Molekulargewicht (g/mol) 243.05
MDL-Nummer MFCD00040890
InChI-Schlüssel LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetonitrile, 2-3-iodophenyl acetonitrile, 3-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyl acetonitrile, m-iodobenzyl cyanide, 3-iodophenyacetonitrile, pubchem12771, 3-iodo-1-phenylacetonitrile, acmc-1c0v0, benzeneacetonitrile, 3-iodo
PubChem CID 2759368
IUPAC-Name 2-(3-iodphenyl)acetonitril
SMILES IC1=CC=CC(CC#N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Siedepunkt 138°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 7350695
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 243.05
Reinheit (%) 97%