Learn More
3-Iodphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358146 500 mg 500 Milligramm
11368146 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15117.ME
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1878-69-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-69-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.05
MDL-Nummer MFCD00046548
InChI-Schlüssel MRSWWBAFGGGWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenylacetic acid, 2-3-iodophenyl acetic acid, 3-iodophenyl acetic acid, m-iodophenylacetic acid, m-iodobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-iodo, pubchem4195, 3-iodophenylaceticacid, acmc-1cfam, 3-iodobenzeneacetic acid
PubChem CID 3870220
IUPAC-Name 2-(3-iodophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC(I)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 500 mg
Beilstein 2501867
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%