Learn More
3-Iodphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodophenol |
| CAS | 626-02-8 |
| Summenformel | C6H5IO |
| Menge | 50 g |
| Synonym | m-Iodophenol, 3-Iodophenol, m-Hydroxyiodobenzene, m-Iodophenol, m-Iodophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1cccc(I)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Iodphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.01 |
| Formelmasse | 219.9385 |