Learn More
3-Iodobenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334775
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334775 1 g 1 Gramm
11344775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17801.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 696-40-2 | C7H8IN | 233.052 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-40-2
Summenformel C7H8IN
Molekulargewicht (g/mol) 233.052
MDL-Nummer MFCD00192227
InChI-Schlüssel LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
PubChem CID 97012
IUPAC-Name (3-Iodphenyl)methanamin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzylamine
Dichte 1.748
Siedepunkt 132°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6375
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2689602
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 233.05
Reinheit (%) 97%