Learn More
3-Iodobenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736753
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
20 g
Verpackung:
Glasflasche
696-40-2
C7H8IN
233.052
MFCD00192227
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
97012
(3-Iodphenyl)methanamin
C1=CC(=CC(=C1)I)CN
696-40-2
C7H8IN
233.052
MFCD00192227
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
3-iodobenzylamine, 3-iodophenyl methanamine, meta-iodobenzylamine, benzenemethanamine, 3-iodo, 3-iodo-benzylamine, 1-3-iodophenyl methanamine, 3-iodobenzyl amine, m-iodobenzylamine, 3-iodobenzenemethanamine, 3-iodo-benzenemethanamine
97012
(3-Iodphenyl)methanamin
C1=CC(=CC(=C1)I)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzylamine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.7480g/mL
Siedepunkt 132.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4CH2NH2
Brechungsindex 1.6380 to 1.6400
Menge 1 g
Beilstein 12, 2354
Relative Dichte 1.748
Formelmasse 233.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.