Learn More
3-Iodbenzylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Iodobenzyl Bromide |
| CAS | 49617-83-6 |
| Summenformel | C7 H6 Br I |
| Menge | 10 g |
| Synonym | α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | BrCc1cccc(I)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(Brommethyl)-3-iodbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.93 |
| Formelmasse | 295.87 |