Learn More
3-Iodbenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30390687
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6938155G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzyl Bromide
CAS 49617-83-6
Summenformel C7 H6 Br I
Menge 5 g
Synonym α-Bromo-m-iodotoluene, m-Iodobenzylbromide, 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BrI/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
SMILES BrCc1cccc(I)c1
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 296.93
Formelmasse 295.87