Learn More
3-Iodbenzylbromid, 97%
Artikelnummer. 10792085 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10792085 1 g Glasflasche 1 Gramm
10229103 5 g Glasflasche 5 Gramm
10702095 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792085 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392530010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 49617-83-6 | C 7 H 6 BrI | 296,93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49617-83-6
Summenformel C7H6BrI
Molekulargewicht (g/mol) 296.93
MDL-Nummer MFCD00019016
InChI-Schlüssel BACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-iodobenzene, alpha-bromo-3-iodotoluene, 3-iodobenzylbromide, m-iodobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-iodo, m-iodobenzylbromide, 3-iodo-benzylbromide, 3-iodo-benzyl bromide, meta-iodobenzyl bromide
PubChem CID 2759361
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3-iodbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzyl bromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47°C to 50°C
Farbe braun oder orange bis rot
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2C6H4I
Menge 1 g
Formelmasse 296.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke