Learn More
3-Jodbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409507
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11409507 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11409507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22020.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzonitrile
CAS 69113-59-3
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Flammpunkt >110°C
Summenformel C7H4IN
MDL-Nummer MFCD00079762
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC(=C1)C#N
IUPAC-Name 3-Iodbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 229.02
PubChem CID 144341
Formelmasse 229.02
Reinheit (%) 99%