Learn More
3-Iodbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489497
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489497 2.5 g 2.50 Gramm
11499497 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22020.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 69113-59-3 | C7H4IN | 229.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69113-59-3
Summenformel C7H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 229.02
MDL-Nummer MFCD00079762
InChI-Schlüssel BGARPMGQRREXLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodobenzonitrile, 3-iodo-benzonitrile, benzonitrile, 3-iodo, 1-cyano-3-iodobenzene, 3-iodobenzenecarbonitrile, pubchem3935, 3-cyanoiodobenzene, 3-iodobenzonitrile, ksc358g7h, acmc-1b930
PubChem CID 144341
IUPAC-Name 3-Jodbenzonitril
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzonitrile
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 229.02
Reinheit (%) 99%