Learn More
3-Iodbenzoesäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
3-Iodobenzoic acid is used in solid phase synthesis of γ-turn mimetic library. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodbenzoesäure wird in der Festphasensynthese der γ-turn mimetischen Bibliothek verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, in Agrochemikalien und in Färbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Inkompatible Materialien sind Basen und Oxidationsmittel.
3-Iodbenzoesäure wird in der Festphasensynthese der γ-turn mimetischen Bibliothek verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, in Agrochemikalien und in Färbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Inkompatible Materialien sind Basen und Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Iodobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 186°C to 188°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 971088 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 248.02 |
Reinheit (%) | ≥98% |