missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Iodbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7033911
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15447997

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51112.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 221037-98-5
Summenformel C6H6BIO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.826
MDL-Nummer MFCD01319015
InChI-Schlüssel REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC-Name (3-iodphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 247.83
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt