Learn More
3-Iodobenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10532224 1 g Glasflasche 1 Gramm
10415675 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532224 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 696-41-3 | C7H5IO | 232.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-41-3
Summenformel C7H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 232.02
MDL-Nummer MFCD00039573
InChI-Schlüssel RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
PubChem CID 252610
IUPAC-Name 3-Iodbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel IC6H4CHO
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 232.02
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.