Learn More
3-Iodobenzaldehyd, 99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 392070050
Additional Details : CAS : 696-41-3 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10415675
  • 259.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
01-02-2021
Chemische Identifikatoren
696-41-3
232.02
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
252610
C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
C7H5IO
MFCD00039573
3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
3-Iodbenzaldehyd
Spezifikation
3-Iodobenzaldehyde
Glasflasche
57.0°C to 60.0°C
696-41-3
100.0
C7H5IO
MFCD00039573
Solubility in water: insoluble
C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
232.02
232.02
99%
Authentic
Weiß bis gelb
5g
98.5
98.5% min. (GC)
IC6H4CHO
3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
3-Iodbenzaldehyd
252610
Kristallines Pulver, Kristalle oder Nadeln
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Iodobenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation