Learn More
3-Iodbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338416
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338416 1 g 1 Gramm
11348416 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17447.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 696-41-3 | C7H5IO | 232.02 g/mol
3-Iodobenzaldehyde is used as an organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodbenzaldehyd wird als organisches Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter inertem Gas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-41-3
Summenformel C7H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 232.02
MDL-Nummer MFCD00039573
InChI-Schlüssel RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-benzaldehyde, 3-iodbenzaldehyd, benzaldehyde, 3-iodo, 3-iodo benzaldehyde, 3-iodanylbenzaldehyde, pubchem3917, acmc-1atsd, 1-formyl-3-iodobenzene, m-iodobenzaldehyde, 3-iodobenzaldehyde
PubChem CID 252610
IUPAC-Name 3-Iodbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzaldehyde
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Siedepunkt 124°C to 125°C (13 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1854653
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.02
Reinheit (%) 98%