Learn More
3-Iodanisol, TRC
Artikelnummer. 30400022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400022 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400022 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI68685025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Summenformel C7H7IO
Menge 25 g
Synonym 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
InChI-Formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(I)c1
IUPAC-Name 1-iod-3-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 234.03
Formelmasse 233.9542