Learn More
3-Iodanisol, TRC
Artikelnummer. 30399183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399183 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30399183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6868502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodoanisole
CAS 766-85-8
Summenformel C7H7IO
Menge 2.5 g
Synonym 1-Iodo-3-methoxy-benzene, 1-Iodo-3-methoxybenzene, 3-Methoxyphenyl Iodide, m-Methoxyiodobenzene, NSC 60726
InChI-Formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(I)c1
IUPAC-Name 1-iod-3-Methoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 234.03
Formelmasse 233.9542